Documenti fondamentali
27270-U
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 1 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm,
large opening
, thread for 10-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
natural polypropylene vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt.
12 mm × 32 mm
Volume
1 mL
Raccordi
thread for 10-425
Descrizione generale
Vials, screw top, polypropylene feature a wide opening target area for easy needle penetration.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)