Documenti fondamentali
26048
Supelco
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
glass column
Produttore/marchio commerciale
Agilent
Parametri
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matrice
60/80 Carbopack B support
Gruppo funzionale matrice
5% Carbowax 20M phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with Agilent Configuration A
Descrizione generale
Use a glass column for applications where high inertness is required, such as for the analysis of active analytes. All glass columns undergo a proprietary high temperature silanization to ensure inertness. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890. 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Applicazioni
blood alcohols, solvents
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • 21641Empty Glass GC Column, for Agilent® 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (Configuration "A"), L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mmSDS
  • 11766Coated GC Packing, phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 gSDS
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)