Documenti
26021
Supelco
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 4% Carbowax 20M + 0.8% KOH, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
glass column
agenzia
EPA 625
Produttore/marchio commerciale
Agilent
Parametri
0-220 °C temperature (isothermal or programmed)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.E. × D.I.
6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
Matrice
60/80 Carbopack B support
Gruppo funzionale matrice
4% Carbowax 20M + 0.8% KOH phase
Tipo di colonna
packed GC
Compatibilità
for use with Agilent Configuration A
Descrizione generale
Use a glass column for applications where high inertness is required, such as for the analysis of active analytes. All glass columns undergo a proprietary high temperature silanization to ensure inertness. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890. 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Altre note
This is a TightSpec column, which conforms to within +/- 6 mm of its stated length.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • 21814Empty Glass GC Column, for Agilent® 5880, 5890, 6890, 7820, and 7890 (Configuration "A"), L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpecSDS
  • 11887Coated GC Packing, phase 4% Carbowax 20M + 0.8% KOH, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 gSDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)