25374
Omegawax Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
agenzia
meets requirements for USP G16
Parametri
50-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
265
df
0.50 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
applicazioni
agriculture
biofuels
clinical
food and beverages
Tipo di colonna
capillary polar
Descrizione generale
USP Code: This column meets USP G16 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(ethylene glycol)
- 50 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.