25325
Colonna GC capillare SUPELCOWAX 10
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
Scegli un formato
1.060,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.060,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
agenzia
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parametri
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
265
df
0.50 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
applicazioni
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
capillary polar
Descrizione generale
Codice USP: Questa colonna soddisfa i requisiti USP G16.
Fase:
- Legata
- Poli(etilenglicole)
- ≤Diam. int. 0,32 mm: Da 35 °C a 280 °C (isoterma o programmata)
- ≥0,53 mm DI, <2 μm: Da 35 °C a 280 °C (isoterma o programmata)
- ≥0,53 mm DI, ≥2 μm: Da 35 °C a 250 °C (isoterma o programmata)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Separation of Formaldehyde solution
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringFiltri attivi