Documenti fondamentali
25084
Supelco
Empty Tube for Thermal Desorption
greener alternative
O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in.
Sinonimo/i:
Empty Tube for PerkinElmer® ATD or TurboMatrix, Glass, pk 1
Scegli un formato
1 EA
64,54 €
64,54 €
Prezzo di listino92,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
64,54 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
64,54 €
Prezzo di listino92,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
glass tube
Descrizione
empty
without caps
Confezionamento
pkg of 1 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
D.E. × lungh.
1/4 in. × 3 1/2 in.
applicazioni
industrial hygiene
Compatibilità
for use with PerkinElmer
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Note legali
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
TurboMatrix is a trademark of PerkinElmer Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)