24812-U
Boccole Supeltex M-4 per colonne capillari, modello corto
pkg of 50 ea, I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D.
Prodotti consigliati
Caratteristiche
ferrule type short
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Agilent/HP 500-2118 (OEM)
Diam. int.
0.8 mm
Compatibilità
0.53 mm Column I.D.
Descrizione generale
Characteristics: Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)