Documenti fondamentali
24412
SGE Guided Plunger syringes
5R-GP (removable needle), volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Sinonimo/i:
SYRINGE SGE 5RGP
Scegli un formato
1 EA
115,00 €
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
115,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
26 ga
Caratteristiche
removable needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 001450
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.47 mm
Volume
5 μL
Compatibilità
for use with SGE 5R-GP
Descrizione generale
Extended barrel guides plunger during injection.
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)