24104-U
SP®-2331 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Sinonimo/i:
SP-2331, 60M .20UM.25MM
Scegli un formato
1.350,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.350,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
agenzia
suitable for EPA 1613
Parametri
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
313
df
0.20 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
60 m × 0.25 mm
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
Tipo di colonna
capillary highly polar
Descrizione generale
USP Code: None
Phase:
- Stabilized
- Proprietary
- Subambient to 275 °C (isothermal or programmed)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.