Documenti fondamentali
24082
Supelco
Colonna GC capillare SUPELCOWAX 10
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
Scegli un formato
1 EA
1.240,00 €
1.240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.240,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
1.240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fused silica
agenzia
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parametri
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
320
df
0.25 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
60 m × 0.32 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
applicazioni
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
capillary polar
Descrizione generale
Applicazione: Basata su una delle fasi polari più usate, Carbowax 20M è una colonna polare adatta alle analisi di solventi, esteri metilici degli acidi grassi (FAME), alimenti, aromi e fragranze, alcoli e sostanze aromatiche. È inoltre un′ottima scelta quando si necessiti di una colonna polare per scopi generici.
Codice USP: Questa colonna soddisfa i requisiti USP G16.
Fase:
  • Legata
  • Poli(etilenglicole)
Limiti di temperatura
  • ≤Diam. int. 0,32 mm: Da 35 °C a 280 °C (isoterma o programmata)
  • ≥0,53 mm DI, <2 μm: Da 35 °C a 280 °C (isoterma o programmata)
  • ≥0,53 mm DI, ≥2 μm: Da 35 °C a 250 °C (isoterma o programmata)
Applicazioni
SUPELCOWAX 10 Capillary GC Column may be used for the analysis of milk fat in order to demonstrate its health benefits.[1] It may also be used for high-resolution separation of polychlorinated biphenyls by comprehensive two-dimensional gas chromatography.[2]
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
He Nan et al.
Journal of chromatography. A, 1481, 127-136 (2016-12-31)
Lipidic ionic liquids (ILs) possessing long alkyl chains as well as low melting points have the potential to provide unique selectivity as well as wide operating ranges when used as stationary phases in gas chromatography. In this study, a total
Luisa R Bordajandi et al.
Journal of chromatography. A, 1125(2), 220-228 (2006-06-13)
Comprehensive two-dimensional gas chromatography with micro electron-capture detection (GC x GC-microECD) has been evaluated for the enantioseparation of five chiral toxaphenes typically found in real-life samples (Parlar 26, 32, 40, 44 and 50). From the two enantioselective beta-cyclodextrin-based columns evaluated
Cheng Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 160-171 (2016-02-27)
Structurally-tuned ionic liquids (ILs) have been previously applied as the second dimension column in comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC×GC) and have demonstrated high selectivity in the separation of individual aliphatic hydrocarbons from other aliphatic hydrocarbons. However, the maximum operating temperatures
Benoît Blanchet et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 769(2), 221-226 (2002-05-09)
This article describes two methods for the determination of 1,4-butanediol and gamma-hydroxybutyrate in human plasma and urine using capillary gas chromatography. For 1,4-butanediol, plasma or urine samples (500 microl) were extracted by protein precipitation whereas for gamma-hydroxybutyrate, plasma or urine
Viviana Santercole et al.
Lipids, 47(3), 329-344 (2012-01-17)
Commercial fish oils and foods containing fish may contain trans and/or isomerized fatty acids (FA) produced during processing or as part of prepared foods. The current American Oil Chemists' Society (AOCS) official method for marine oils (method Ce 1i-07) is