Documenti fondamentali
23783
Needle File
4 in. long, slim tapered files, pkg of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Confezionamento
pkg of 2 ea
Descrizione generale
4 in. long, slim taper files.
Use to enlarge ferrule I.D. Also handy for removing ferrules stuck in fittings.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)