Documenti fondamentali
23779
Supelco
Capillary Column Tags
pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
56,40 €
56,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
56,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
56,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
0.016″ aluminum
Confezionamento
pkg of 100 ea
Lungh. linguetta
5 1/4 in.
Lungh. × largh. superficie utile
1 1/8 in. × 3/4 in.
Descrizione generale
Permanently label capillary columns.
  • Soft enough to imprint with a ball-point pen
  • Big enough for all necessary information
  • Lightweight and will not damage column
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)