Documenti fondamentali
22775
Agilent/HP JetPaper Print Cartridge
Scegli un formato
1 EA
60,90 €
60,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
60,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
44103103
60,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione generale
Fits the Agilent/HP 3396A integrator, plus QuietJet, ThinkJet, and QuietJet Plus printers. One cartridge prints ~600,000 characters in black ink.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
437.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
225 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)