Documenti fondamentali
22590-U
Supelco
Boccole Supeltex M-2 con entrambe le estremità a tronco di cono
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm to like I.D. column, pkg of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Caratteristiche
ferrule type double-tapered
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Diam. int.
0.8 mm
Compatibilità
0.53 mm to like I.D. column
Descrizione generale
  • Max. Temp.: 350 °C
  • Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
  • Characteristics: High reusability.
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)