Documenti fondamentali
22562
Supelco
Methane (99.0%)
99.0%, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12000000
Il prodotto 22562 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
analytical standard
Saggio
99.0%
Stato
gas
Confezionamento
cylinder of 14 L
Produttore/marchio commerciale
Scott Gas T109-14
Disponibilità
not available in Canada, EU
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Categorie correlate
Descrizione generale
Specifications:
Contents
: 14 liters
Pressure: 240 psig
Outlet fitting: CGA-160-1/8 inch, NPT F
Weight: 1.5 lb.
Dimensions
: 3 x 11 inches
D.O.T. specifications: 4B240
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-306.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-188 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/methane#section=GC-MS
National Institutes of Health Bulletin null