490210
Methane-12C, 13C-depleted
99.9 atom % 12C
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
13C-depleted
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99.9 atom % 12C
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[12CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-306.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-188 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)