Documenti fondamentali
22554
Supelco
Vinyl chloride in nitrogen, 1 ppm
1 ppm, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Stato
gas
Confezionamento
cylinder of 14 L
Produttore/marchio commerciale
Scott Gas T70-14
Disponibilità
not available in Canada, EU
Concentrazione
1 ppm
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Caratteristiche e vantaggi
  • Vinyl chloride in nitrogen, 1 ppm is a two component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors, and testing of in situ industrial stack analyzers.
  • A certificate of analysis is included.
  • Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
  • Portable, convenient, and easy to use.
  • Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
  • NIST traceable.
Pittogrammi
Gas cylinderHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1A - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)