Documenti fondamentali
21912
SGE Syringes for Agilent/HP 7673, 7683 and 6850 ALS Autosampler, Fixed Needle
volume 10 μL, SK-10F-HP-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
Scegli un formato
6 EA
368,00 €
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
368,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
368,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
26 ga
Caratteristiche
needle type F (fixed needle)
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE
Lungh. ago
42 mm
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Descrizione generale
SGE syringes are designed and tested to meet critical autosampler specifications. These syringes are designed with a unique plunger to eliminate bending and seizing. The needle point style withstands multiple and fast septum injections, making it one of the most troublefree autosampler syringes available.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)