21518
Swagelok® Bored-Through Union
Swagelok® 400-6BT, stainless steel, 1/4 in.
Sinonimo/i:
Swagelok® 400-6BT,SS B-THRU UNION 1/4" EA
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Descrizione
bored-through yes
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Swagelok® 400-6BT
Raccordi
1/4 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)