21241
Fase stazionaria per GC
phase OV-225, bottle of 5 g
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets requirements for USP G19
Confezionamento
bottle of 5 g
Parametri
0-265 °C temp. range
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Gruppo funzionale matrice
OV-225 phase
Solubilità
acetone: soluble
Tipo di colonna
packed GC
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)