Documenti fondamentali
21159
Supelco
Vocarb® 3000 Purge Trap K, CDS
for use with CDS Peakmaster
Sinonimo/i:
Purge/Trap K Vocarb® 3000
About This Item
Codice UNSPSC:
41115717
Composizione
Carbopack B, 10 cm
Carboxen 1000, 6 cm
Carboxen 1001, 1 cm
Produttore/marchio commerciale
Vocarb® 3000 Purge Trap K
Dimens. purge trap
11 1/4 in. (28.6 cm)
applicazioni
environmental
Compatibilità
for use with CDS Peakmaster
Note legali
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)