Documenti
20298
Supelco
Molecular Sieve, 5Å
water vapor trap refill, volume ~460 cc
About This Item
Codice UNSPSC:
23201100
eCl@ss:
32110204
product name
Molecular Sieve 5A Water Vapor Trap Refill, volume ~460 cc
Forma fisica
solid
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Volume
~460 cc
Dimensione particelle
8-12 mesh
Dimensione pori
5 Å
Descrizione generale
Mesh size is 8-12 mesh.
Molecular Sieve 5A.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti