Documenti fondamentali
16555K
Minisart filters
pore size 0.45 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
Materiali
acrylic copolymer housing
cellulose acetate/surfactant-free membrane
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Sartorius 16555K
Diametro
26 mm
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
Luer inlet and outlet (Lock)
Descrizione generale
Minisart filters have a Luer Lock inlet and outlet, for positive attachment to the syringe. The filter is 26 mm in diameter with a hold-up volume of 0.1 mL. Suitable for clear aqueous solutions not requiring preliminary filtration.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)