Documenti fondamentali
14811
Supelco
trans-2-Decenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-1-oxo-2-decenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17D3H28NO4
Peso molecolare:
316.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D -18.0 to -12.0, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C[C@H](OC(/C=C/CCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H31NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h11-12,15H,5-10,13-14H2,1-4H3/b12-11+/t15-/m1/s1/i2D3
MITAQTMTDSXVQD-OSMKHQBUSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)