Documenti fondamentali
13369-U
Supelco
Carbon Adsorbent Sampler Kit
matrix CMS/SGPC Kit II
Scegli un formato
1 KIT
984,00 €
984,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
984,00 €
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
984,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
Carboxen®
Graphsphere
Stato
powder
Confezionamento
kit of 9 bottles
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
CMS/SGPC Kit II
Carbon Molecular Sieve (CMS) and Spherical Graphitized Polymer Carbon (SGPC) adsorbents
Gruppo funzionale matrice
carbon
Dimensione particelle
20-45 mesh
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Choosing the right adsorbent or combination of adsorbents can be difficult:
  • Must choose one or more to retain specific analyte(s)
  • May be equally important to release analyte(s) during desorption
This convenient kit allows a cost-effective way to evaluate several of our specialty carbon adsorbents. Once you find an adsorbent or adsorbents that serve your purpose, we will work with you to either make your device for you, or to supply you bulk adsorbent (in a bottle, jar, or ampule; not packed inside a column or device).
For more information about any of our specialty carbon adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/carbon
Altre note
Purchase of this kit is limited to two per customer per calendar year.
Nota a piè di pagina
Each bottle contains 5 g of a different material.
Note legali
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Graphsphere is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • 20/45 Carboxen® 563 5 g
  • 20/45 Carboxen 564 5 g
  • 20/45 Carboxen 569 5 g
  • 20/45 Carboxen 572 5 g
  • 20/45 Carboxen 1005 5 g
  • 20/45 Carboxen 1032 5 g
  • 20/45 Carboxen 1033 5 g
  • 20/45 Carboxen 1034 5 g
  • 20/45 Graphsphere 2017 5 g
Vedi tutto (9)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.