Documenti fondamentali
13349-U
Supelco
Dowex Monosphere MR-450 UPW hydrogen and hydroxide form
matrix styrene-divinylbenzene (gel)
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Stato
beads
Livello qualitativo
Confezionamento
bucket of 1000 g
Parametri
60 °C max. temp.
Umidità
46-53% (cation)
55-65% (anion)
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Dimensione particelle
310-410 μm (cation exchange)
540-640 μm (anion exchange)
pH di lavoro
0-14
Capacità
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume(cation)
Tecnica di separazione
mixed mode
Descrizione generale
Dowex Monosphere MR-450 is a gel-type nonseparable bifuntional styrenedivinylbenzene mixed bed ion exchange resin. It has sulfonic acid and quaternary ammonium as functional groups. It is used for adsorptive deacidification of fatty acid oils.[1]
Applicazioni
Dowex Monosphere MR-450 UPW hydrogen and hydroxide form may be used in separation media for liquid chromatography.
Mixed bed ion exchange resin capable of deionizing for ultrapure water.
Note legali
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sorption Kinetics, Thermodynamics and Regeneration for Lipid Feedstock Deacidification Using a Mixed-Bed Ion-Exchange Resin
Jamal, Yousuf, et al.
Journal of Food Process Engineering, 37, 27-36 (2014)