Documenti fondamentali
11022AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
1.850,00 €
1.850,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.850,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
1.850,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna HPLC chirale V Astec® CHIROBIOTIC®, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L88
Descrizione
HPLC Column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
vancomycin phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
3.5-7.0
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
Molecole neutre, ammidi, acidi, esteri e ammine esibiscono notevole selettività enantiomerica su queste CSP basate su vancomicina. Un′ampia varietà di ammine secondarie e terziarie sono state separate su CHIROBIOTIC® V in modalità ionica polare. La CHIROBIOTIC® V ha esibito molte delle caratteristiche separative di fasi stazionarie basate su proteine ma con eccezionale stabilità e capacità molto più alta di campionamento. Certi analiti chirali sono stati risolti che non erano stati citati come separati su nessun′altra fase stazionaria. CHIROBIOTIC® V e V2 differiscono nella chimica di legame e nella dimensione dei pori della particella di supporto, presentando quindi selettività e capacità preparative differenti.
  • Fase legata: Vancomicina
  • Intervallo operativo di pH: 3,5 - 7,0
  • Diametro della particella: 5, 10 o 16 μm
  • Dimensione dei pori: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) o 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sherri L MacLeod et al.
Journal of chromatography. A, 1170(1-2), 23-33 (2007-10-05)
A reversed-phase enantioselective liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS-MS) method was developed to measure enantiomer fractions (EF) and concentrations of pharmaceuticals in wastewater. Enantiomer resolution of six beta-blockers (atenolol, metoprolol, nadolol, pindolol, propranolol, and sotalol) along with two selective serotonin re-uptake
HPLC separation technique for analysis of bufuralol enantiomers in plasma and pharmaceutical formulations using a vancomycin chiral stationary phase and UV detection
Hefnawy, Mohamed M., et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 856 (1-2), 328-336 (2007)
Enantiomeric separation of mirtazapine and its metabolite in rat plasma by reverse polar ionic liquid chromatography using fluorescence and polarimetric detectors connected in series
Rao, R. Nageswara, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879 (21), 1911-1916 (2011)
Chiral stability-indicating HPLC method for analysis of arotinolol in pharmaceutical formulation and human plasma
Sultan, Maha A., et al.
Arabian Journal of Chemistry, 3 (3), 147-153 (2010)
J P Bagnall et al.
Journal of chromatography. A, 1249, 115-129 (2012-07-04)
This paper presents and compares for the first time two chiral LC-QTOF-MS methodologies (utilising CBH and Chirobiotic V columns with cellobiohydrolase and vancomycin as chiral selectors) for the quantification of amphetamine, methamphetamine, MDA (methylenedioxyamphetamine), MDMA (methylenedioxymethamphetamine), propranolol, atenolol, metoprolol, fluoxetine
Protocolli
This study demonstrates the analysis of Warfarin in plasma samples utilizing chiral and achiral (reversed-phase) LC-MS and effective sample prep to remove endogenous phospholipids
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GC