Documenti fondamentali
01387
Supelco
Agaric acid
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-1,2,3-nona­decane­tricarboxylic acid, Agaricic acid, Agaricin
Scegli un formato
50 MG
78,80 €
78,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
78,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H40O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
78,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤8.0% water (calculated from elemental analysis)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C(O)=O)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C(O)=O)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C22H40O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20(25)26)22(29,21(27)28)17-19(23)24/h18,29H,2-17H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
HZLCGUXUOFWCCN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)