Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 110,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122800
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimanufacturer/tradename
Heathrow Scientific
handle H
11 in.
trays L × W × H
16.8 × 10.4 × 6.7 in.
General description
Designed with phlebotomists in mind, the tray inserts include an extra deep compartment for a sharps container.
Features and Benefits
- lightweight, washable ABS tray
- tray features a supply drawer, side pockets, and a ratcheting handle with soft rubber grip that rotates out of the way for easy access
- each tray includes a 36 place, 16 mm OneRack® test tube rack and two disposable polystyrene inserts
Legal Information
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description with inserts and 16 mm test tube rack | description Holds 13 mm Tube Rack | description - | description pack of 4 inserts |
| trays L × W × H 16.8 × 10.4 × 6.7 in. | trays L × W × H - | trays L × W × H - | trays L × W × H - |
| handle H 11 in. | handle H - | handle H - | handle H - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2201A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2200A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2201B |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?