Documenti fondamentali
Z763810
BeadBug prefilled tubes, 2.0 mL capacity
Triple-Pure starter kit, with 10 each of 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 and 3.0 mm Zirconium beads
Sinonimo/i:
homogenization microtubes
Scegli un formato
1 KIT
197,00 €
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
197,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.11
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
kit of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific D1032-SK
tecniche
PCR: suitable
Descrizione generale
These prefilled tubes fit the BeadBug microtube homogenizer, and come with standard acid-washed glass beads, triple-pure zirconium beads, or stainless steel beads.
The triple-pure beads are molecular biology grade, and are acid washed, heat treated and tested free of nuclease.
The stainless steel beads are acid-washed as well.
All tubes are non-skirted with screw-caps
Note legali
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)