Documenti fondamentali
Z763608
Incu-Shaker Mini universal spring platform
L × W 14 in. × 12 in.
Sinonimo/i:
shaker spring platform
Scegli un formato
1 EA
710,00 €
710,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
710,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.77
710,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific H1000-P-SP
Lungh. × largh.
14 in. × 12 in.
Descrizione generale
Universal platform for Incu-Shaker Mini.
Note legali
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)