CLS6791
Corning® LSE™ Benchtop Shaking Incubator with Platform
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Sinonimo/i:
magnetic stirrer, magnetic stirrers, stirrers
Scegli un formato
4.170,00 €
Scegli un formato
About This Item
4.170,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
fits flask 4 x 1L
Parametri
20-300 rpm shaking frequency
4-65 °C temp. range (Temperature Increments: 0.1 deg. C)
Largh. × prof. × alt. esterne
37 cm × 53 cm × 40 cm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Outstanding temperature uniformity
- Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
- Broad temperature range
- Multiple shelving options
- Precision control shaking mechanism
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)