Documenti fondamentali
Z756628
Freezer storage box, 81-place
natural
Sinonimo/i:
freezer container, freezer storage, storage container
Scegli un formato
5 EA
84,50 €
84,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
84,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
84,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
natural
natural polypropylene
Caratteristiche
Holds 81 x 0.5, 1.5 or 2 mL vials
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18852-0011
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
14 cm × 14 cm × 4.9 cm
Descrizione generale
Sturdy freezer boxes provide compact storage and keep microcentrifuge tubes organized on the bench, in the freezer, or during transport. 81-place 9 x 9 row boxes hold 0.5, 1.5 and 2.0 mL tubes and cryo vials.
  • Alphanumeric indexing
  • Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
  • Stackable with molded-in ′no slide′ features
  • Lift off lid has matte panels on two sides for convenient labeling
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
  1. E per le vials da 2 ml?
    1 risposta
    1. As listed on the website in the DESCRIPTION section of the product detail page, this product, 81-place 9 x 9-row boxes, holds 0.5, 1.5, and 2.0 mL tubes and cryo vials.