Z744260
Wilmad® Suprasil® Low Temperature Aqueous Cell, Spectroscopic Quality
volume 100 μL, pack of 1 ea
Sinonimo/i:
EPR aqueous cell, aqueous cell
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad WG-808-S-Q
Volume
100 μL
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)