Documenti fondamentali
Z744001
Worthington Accessories
necktube core for LS4800 liquid nitrogen refrigerator
Scegli un formato
1 EA
427,00 €
427,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
427,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
427,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Worthington R05K-9C16
tecniche
cryopreservation: suitable
Descrizione generale
All Worthington cryostorage refrigerators and dewars each comes with a standard lid, so it is not necessary to purchase an additional one. However, many customers buy spare caps/necktube cores in order to modify them so that different kinds of sample storage devices can be suspended into a storage cannister.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)