Vai a
C0796
Worthington Accessories
cap/necktube core for 10 L Dewar
Sinonimo/i:
D010-9C16, cryoware cap, dewar cap, dewar closure, dewar seal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
64,20 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1 ea
64,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington D010-9C16
General description
Replacement necktube core for the LD10 Liquid Dewar.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C0671C7431M9904
Worthington Accessories cap/necktube core for 10 L Dewar
C0796
Worthington Accessories
vibrant-m
C0671
Worthington Accessories
Worthington Accessories cap/necktube core for 25 L Dewar
C7431
Worthington Accessories
Worthington Accessories measuring rod for 35 L Dewar
M9904
Worthington Accessories
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
manufacturer/tradename
Worthington D010-9C16
manufacturer/tradename
Worthington D004-9C11
manufacturer/tradename
Worthington D025-9C16
manufacturer/tradename
Worthington R033-8C11
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington Accessories
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)