Documenti fondamentali
Z743353
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
blue, L × W 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
Sinonimo/i:
cryogenic vial labels, freezer labels
Scegli un formato
1000 EA
73,00 €
73,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
73,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
73,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1000 ea per roll (500 tag and spot sets)
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech DTCR-6000-B
Parametri
temp. range at 70 to -196 °C
tecniche
cryopreservation: suitable
Lungh. × largh.
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
Colore
blue
Categorie correlate
Descrizione generale
Direct Thermal Cryo-Tags are formatted to easily work with the GoDEX DT200 Direct printer. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both!
Note: These labels are NOT COMPATIBLE WITH Dymo 550 printers.
Note legali
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Which Dymo printer are these labels compatible with? And do you sell this printer?
    1 risposta
    1. Unfortunately, this product is not compatible with Dymo printers. Currently, there is no cyro label products offered that are listed as compatible with European Dymo printers. Product Z740246, are compatible with US Model Dymo printers.