Documenti fondamentali
Z742618
Tube-O-Array dialyzer tray for Tube-O-DIALYZER
Scegli un formato
1 EA
220,00 €
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
220,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41123100
NACRES:
NB.24
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
G-BioSciences 786-145A
Confezionamento
1 ea of
Descrizione generale
Tube-O-Array Dialyzer is specifically developed for dialysis-equilibration of samples prior to 2D-gel analysis or other applications. Optimize up to 12 samples at a time. It consists of an Array Dialyzer Tray for holding 12 Tube-O-DIALYZER assemblies for simple and convenient equilibration?dialysis of the samples. It is suitable for 20μl to 2.5ml samples.
Note legali
Tube-O-Array is a trademark of Geno Technology, Inc.
Tube-O-DIALYZER is a trademark of Geno Technology, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)