Documenti fondamentali
Z741972
Cameo Filtration Membrane
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
170,86 €
170,86 €
Prezzo di listino184,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
170,86 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
170,86 €
Prezzo di listino184,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
Nylon membrane
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
GVS Life Sciences 1213776
Diametro
47 mm
Dimensione pori
0.45 μm
Descrizione generale
Designed to speed up and increase sample volume throughput while reducing back pressure, the hold-up volume is slightly lower due to improved flow channel design and reduced spacing between the supports. The design improvements allow an increase in operating pressure the syringe filters can withstand.
Applications: Analysis of Biological and Organic Fluids, Analytical Sample Prep, HPLC, Composite assays, Content uniformity, Dissolution testing, Environmental samples, Food Analysis
Note legali
Cameo is a trademark of GVS S.p.A.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)