Documenti fondamentali
Z741670
Sartorius VALUEPAK pipette tips
volume range 0.5-200 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
colorless
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
Confezionamento
pack of 960 ea (Refil)
pkg of (refill Tower)
Produttore/marchio commerciale
Sartorius 790202MAX
Volume massimo
200 μL
Intervallo di volume
0.5-200 μL
Volume
0.5—200 μL
Descrizione generale
Large value packs of tips with the perfect tip fitting and sealing to the pipetter. This gives you the best possible accuracy and precision at the best possible price. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)