Documenti fondamentali
Z710180
Nichipet Eco pipette
volume 20-200 μL
Sinonimo/i:
Eco pipette
Scegli un formato
1 EA
614,00 €
614,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
614,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
614,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
With glass tip
Caratteristiche
electronic: no
single-channel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nichiryo 00-NPC-200
Campo di misura del volume
20-200 μL
Volume
200 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Providing the accuracy and precision of a micropipette with the compatibility of glass. Glass tips allow pipetting of substances not compatibile with plastic.
  • Glass tip enables totally bias free liquid handling for endocrine disruptors analysis
  • 4 sizes cover a wide volume range (20-10000 μL)
  • Nozzle with double O-rings enables easy tip fitting/ejection
  • Reliable sealing nozzle is PTFE and piston is ceramic
Applicazioni
Nichipet Eco pipette is suitable for sample transfer from different environmental and food samples.
Caratteristiche e vantaggi
  • Micropipette provides accuracy and precision
  • Glass tips provide reliability and stability
  • Glass tips enable bias-free liquid handling for endocrine disruptor studies
  • The double-O-ring design enables the attachment of the glass tip to the micropipette
  • Made of Polytetrafluoroethylene (PTFE) nozzle and a ceramic piston
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6