Documenti fondamentali
Z740333
PierceASeal Foil heat sealable seal
VII LabRoll, W × L 115 mm × 500 m, sterile
Sinonimo/i:
Pierceable foil seal, reusable heat seal
Scegli un formato
1 EA
965,00 €
965,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
965,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
965,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
sterile
Caratteristiche
piercable
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IST Scientific IST-106-115SR
Largh. × lungh.
115 mm × 500 m
Descrizione generale
Pierceable foil seal with good solvent resistance.
Features: Foil, high solvent resistance including DMSO, non-peelable, multiple sealing/re-sealing permissible, easy sealing surface identification, pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -20°C to 120°C.
Applicazioni
PCR, compound storage,sample shipping, can be sealedover existing seal
Note legali
LabRoll is a trademark of IST Scientific
PierceASeal Foil is a trademark of IST Scientific
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)