Documenti fondamentali
Z720542
Nalgene® diagnostic bottles, style 2035
capacity 20 mL
Sinonimo/i:
hdpe bottle, hdpe bottles, nalgene bottle
Scegli un formato
20 EA
82,90 €
100 EA
307,00 €
82,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
82,90 €
100 EA
307,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
82,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
high-density polyethylene cap
round transparent PETG bottle
Giunto
Joints threaded neck (20-415)
Confezionamento
pack of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 2035-0020
Diametro bottiglia × alt.
30 mm × 65 mm
Capacità
20 mL
Descrizione generale
Nalgene® diagnostic bottles, style 2035 can be used to perform sterile sampling, storage, and shipment of reagents and buffer solutions. These bottles are made up of non-pyrogenic and non-cytotoxic polyethylene terephthalate copolymer with lined white high-density polyethylene (HDPE ) closures.
Caratteristiche e vantaggi
  • Sterile to 10-6 SAL
  • Includes a leakproof closure for sample protection.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)