Documenti
Z710245
Nichipet glass tip for Eco pipette
volume range 1000-5000 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiali
colorless
glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 10 ea (Racked)
Produttore/marchio commerciale
Nichiryo 00-GLT-X
Disponibilità
not available in (Not available in France)
Volume massimo
5 mL
Intervallo di volume
1000-5000 μL
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Syringe (250 μL) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610015
Syringe (250 μL)
Pasteur pipettes short capillary tip, approx 2 mL withdraw volume, soda-lime glass
Z627992
Pasteur pipettes