Z709182
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 100, volume range 1-100 μL, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
Scegli un formato
185,25 €
Prezzo di listino195,00 €Risparmia il 5%Scegli un formato
About This Item
185,25 €
Prezzo di listino195,00 €Risparmia il 5%Prodotti consigliati
Materiali
colorless tip
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Confezionamento
pack of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2065
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
100 μL
Intervallo di volume
1-100 μL
Volume
0.5—100 μL
Compatibilità
for use with
- Biohit mLINE 10-100 μl
- Biohit Electronic Multi-Channel 5-100 μl
- Biohit Multi-Channel 5-50 μl
- Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl
- Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
- Finnpipette 4027/4500 Digital 5-40 μl
- Finnpipette Multi-Channel 5-50 μl
- Hamilton SoftGrip Precision 100 μl
- Nichiryo BenchMate 5-50 μl
- Nichiryo BenchMate Multi-Channel 5-50 μl
- Socorex/Wheaton Calibra/822 10-100 μl
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Certified sterile tips are free of RNase, DNase, and pyrogen contamination.
- Available in both sterile and nonsterile options, with a variety of packaging choices.
- Manufactured according to the highest industry quality standards.
- Extended length design prevents contamination by keeping the pipette shaft from entering the sample vessel.
- Solvent safe for acids, bases, and aggressive organic solvents.
Confezionamento
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)