Z707465
ThermalSeal RT™ film
thickness 2 mil
Sinonimo/i:
DNA amplification plate seal, multiplate sealing film
Scegli un formato
196,00 €
Scegli un formato
About This Item
196,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polyester film
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Excel Scientific TS-RT2-100
tecniche
PCR: suitable
qPCR: suitable
Lunghezza
142.9 mm
Largh. × lungh.
7.94 cm × 14.29 cm
Larghezza
79.4 mm
Spessore
2 mil
Descrizione generale
- Ultra-high optical clarity
- Heat resistant, recommended for temperatures from -40°C to +120°C
- Certified DNase, RNase, and nucleic acid free
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?