Documenti fondamentali
Z688266
Centrifuge tubes with attached cap
capacity 5 mL, conical yellow polypropylene
Scegli un formato
200 EA
79,00 €
79,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 EA
79,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
79,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cap (attached)
conical yellow polypropylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 200
Produttore/marchio commerciale
Cole Parmer 439550
Largh. tappo
1.15 in.
Capacità
5 mL
Diam. apertura
0.6 in.
Altezza
2.23 in.
Descrizione generale
Centrifuge tubes with attached cap are 5 mL polypropylene tubes with ideal intermediate volume that can be used alternative to 15 mL conical tubes when using volumes less than 5 mL. Its smaller size means you no longer need to insert your pipettor barrel inside the tube. Withstands boiling, autoclaving (120°C for 15 minutes at 15 psi), and is suitable for freezing to -90°C. Sterile tubes available upon request.
Caratteristiche e vantaggi
  • Easy-to-open attached cap eases single-handed operation, prevents hand fatigue, and maintains sample intact.
  • Free of RNase, DNase, and contamination.
  • Pyrogen-free
  • Frosted marking area used for tagging and identification.
  • Can be centrifuged up to 5000 g with safety
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)