Documenti fondamentali
Z663107
Kern EW series Toploader balances
Kern EW 6000-1M + 963-128, DKD Calibration Certificate included
Sinonimo/i:
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
Per informazioni sul prodotto Z663107, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Ingresso CA/CC
230 V
Materiali
stainless steel weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern EW 6000-1M + 963-128
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità di pesata
6,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
Largh. x prof. × alt.
180 mm × 230 mm × 85 mm
Dimens. piattaforma
172 mm × 142 mm
Peso
2 kg
Batteria
rechargeable
Descrizione generale
  • Large LCD display
  • Capacity display
  • Protective working cover
  • Test weight
  • 3 years warranty
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)