Documenti fondamentali
Z653659
Pyrex® glass culture tubes
O.D. × L 20 mm × 200 mm, wall thickness 1.8 mm, thread size 20 mm , cap
Sinonimo/i:
1636/38MP
Scegli un formato
Z653659-40EA
555,00 €
555,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Z653659-40EA
555,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
555,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
neck thread external thread
Confezionamento
pack of 40 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1636/38MP
Disponibilità
available only in EU
D.E. × lungh.
20 mm × 200 mm
Capacità
40 mL
Misura filettatura
20 mm , cap
Spessore delle pareti
1.8 mm
Descrizione generale
The in vitro cultivation of animal and plant cells in a nutrient medium is an essential part of today′s research in the field of microbiology. These cultivation approaches can take place at different scales - the vessels are selected accordingly. For test runs, rather small vessels such as culture tubes are used.
Caratteristiche e vantaggi
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
  • PBT screwcaps with inert PTFE lined rubber disc
  • Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilization cycles.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)