Z640409
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads
volume range 0.5-20 μL
Sinonimo/i:
pipetting tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
light gray tip
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030 073.041
Eppendorf® 022491521
Lunghezza
46 mm
Volume massimo
20 μL
Intervallo di volume
0.5-20 μL
Volume
0.5—20 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)